Learn More
1-Boc-3-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-3-pyrrolidinone |
| CAS | 101385-93-7 |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | terc-butilo 3-oxopirrolidina-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 185.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.1052 |