Learn More
1-Boc-3-pirrolidinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471680 1 g 1 g
11481680 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27023.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101385-93-7 | C9H15NO3 | 185.223 g/mol
In the Synthesis and antibacterial evaluation of a novel series of rifabutin-like spirorifamycins 1-Boc-3-pyrrolidinone is used.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
En la síntesis y evaluación antibacteriana de una nueva serie de espirorifamicinas similares a la rifabutina, se utiliza la 1-Boc-3-pirrolidinona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101385-93-7
Fórmula molecular C9H15NO3
Peso molecular (g/mol) 185.223
Número MDL MFCD01631194
Clave InChI JSOMVCDXPUXKIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidinone, 1-n-boc-3-pyrrolidinone, n-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinone, n-boc-pyrrolidine-3-one, boc-3-pyrrolidinone, 1-boc-3-pyrrolidone, 3-oxo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxopyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidone
PubChem CID 471360
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxopirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-pyrrolidinone
Punto de fusión 34°C to 38°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 97%