Learn More
1-Boc-3-piperidona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394156 1 g 1 g
11304166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19276.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98977-36-7 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
1-Boc-3-piperidone, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-boc-3-piperidona, se utiliza como una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98977-36-7
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD01631193
Clave InChI RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-piperidone, 1-boc-3-piperidinone, n-boc-3-piperidone, 1-n-boc-3-piperidone, n-boc-3-piperidinone, boc-3-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-piperidone, 3-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-oxopiperidine, n-boc protected, tert-butyl 3-oxopiperidinecarboxylate
PubChem CID 2756825
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxopiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-piperidone
Punto de fusión 37°C to 39°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5936353
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%