Learn More
1-Boc-3-oxopiperazina,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317399 5 g 5 g
11307399 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27823.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76003-29-7 | C9H16N2O3 | 200.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76003-29-7
Fórmula molecular C9H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 200.238
Número MDL MFCD02181069
Clave InChI FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-oxopiperazine, 4-n-boc-2-oxo-piperazine, 4-boc-piperazinone, n-boc-3-oxopiperazine, 3-oxo-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 4-n-boc-piperazin-2-one, n-boc-piperazin-3-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-oxopiperazine
PubChem CID 3157178
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxopiperazina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-oxopiperazine
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.23
Porcentaje de pureza 98%