Learn More
(+/-)-1-Boc-3-metilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479567 5 g 5 g
15489567 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52809.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120737-59-9 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120737-59-9
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD03001706
Clave InChI FMLPQHJYUZTHQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methylpiperazine, 4-n-boc-2-methylpiperazine, 4-boc-2-methyl-piperazine, 1-boc-3-methyl-piperazine, 3-methyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-boc-2-methylpiperazine, tert-butyl 3-methyl-1-piperazinecarboxylate, 2-methylpiperazine, n4-boc protected, 2-methyl-4-boc-piperazine
PubChem CID 2756810
Nombre IUPAC 3-metilpiperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%