Learn More
1-Boc-3-metilazetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493958 500 mg 500 miligramos
15483958 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57496.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1314984-00-3 | C10H15NO2 | 181.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314984-00-3
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.24
Número MDL MFCD17016080
Clave InChI UENGYBYGCXKNRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-ethynylazetidine, 3-ethynyl-1-azetidinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-ethynyl-azetidine, tert-butyl3-ethynylazetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-ethynyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 54349237
Nombre IUPAC 3-Etinillazetidina--carboxilato1-carboxilato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-methylazetidine
Cantidad 500 mg
Beilstein 15408998
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 95%