Learn More
1-BOC-3-metilaminopirrolidina, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15525936 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15525936 5 g 5 g
15515936 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15525936 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456830050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 454712-26-6
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.28
Clave InChI OKUCEQDKBKYEJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-methylaminopyrrolidine, tert-butyl 3-methylamino pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylamino-pyrrolidine, 1-boc-3-methylamino pyrrolidine, 3-methylamino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-methylamino-, 1,1-dimethylethyl ester, s-1-boc-3-methylamino pyrrolidine, pubchem11215, acmc-1aqtj, acmc-20a85z
PubChem CID 45089533
Nombre IUPAC terc-butilo 3-(metilamino)pirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)NC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-3-methylaminopyrrolidine
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-BOC-3-methylaminopyrrolidine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.