Learn More
1-Boc-3-(metilamino)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479507 5 g 5 g
15469507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52773.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 392331-89-4 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392331-89-4
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.31
Número MDL MFCD04114980,MFCD09752963
Clave InChI XRRRUOWSHGFPTI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-boc-3-methylaminopiperidine, tert-butyl 3-methylamino piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylaminopieridine, n-boc-3-methylamino piperidine, 1-n-boc-3-methylaminopiperidine, 1-boc-3-methykaminopiperidine, n-boc-3-methylaminopiperidine, 3-methylamino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-methylamino piperidine, 3-methylamino piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 17750458
Nombre IUPAC 3-(metilamino)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CNC1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Punto de ebullición 95°C to 99°C (0.6 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.