Learn More
1-Boc-3-(yodometil)azetidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15423968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423968 250 mg 250 miligramos
15433968 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57500.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253176-94-2
Fórmula molecular C9H16INO2
Peso molecular (g/mol) 297.14
Número MDL MFCD09951816
Clave InChI CJVGFEARJOREHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 53249943
Nombre IUPAC 3-(yodometil)azetidina--carboxilato1-carboxilato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CI)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Cantidad 250 mg
Sinónimo tert-butyl 3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-iodomethyl azetidine, n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl3-iodomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-iodomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209gj7, 1-n-boc-3-iodomethyl azetidine, tert-butyl-3-iodomethyl azetidin-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodomethyl ;azetidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-iodanylmethyl azetidine-1-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.13
Porcentaje de pureza 95%