Learn More
1-Boc-3-yodoacetidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15409307 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15409307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52558.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 1-boc-3-yodoacetidina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Sensible a la luz.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-iodoazetidine
CAS 254454-54-1
Fórmula molecular C8H14INO2
Número MDL MFCD09752821
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 1-boc-3-iodoazetidine, 1-boc-3-iodo-azetidine, 1-boc-3-iodo azetidine, n-boc-3-iodoazetidine, 3-iodo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-iodoazetidine, n-boc protected, 1-n-boc-3-iodoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-iodoazetidine, tert-butyl 3-iodo-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-iodoazetidinecarboxylate
Clave InChI XPDIKRMPZNLBAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(I)C1
Nombre IUPAC tert-butilo 3-yodoazetidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 283.11
PubChem CID 11000522
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.11
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.