Learn More
(+/-)-1-Boc-3-hidroxipirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442130 25 g 25 g
11432130 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11442130 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28750.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103057-44-9 | C9H17NO3 | 187.239 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103057-44-9
Fórmula molecular C9H17NO3
Peso molecular (g/mol) 187.239
Número MDL MFCD04038535
Clave InChI APCBTRDHCDOPNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-boc-3-pyrrolidinol, n-boc-3-hydroxypyrrolidine, n-boc-3-pyrrolidinol, 1-n-boc-3-hydroxypyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-pyrrolidinol, 3-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-hydroxypyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 4416939
Nombre IUPAC 3-hidroxipirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Punto de fusión 60°C to 62°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 97%