Learn More
1-Boc-3-hidroxiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348546 5 g 5 g
11338546 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17600.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85275-45-2 | C10H19NO3 | 201.266 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85275-45-2
Fórmula molecular C10H19NO3
Peso molecular (g/mol) 201.266
Número MDL MFCD02093938
Clave InChI UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-hydroxypiperidine, 1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, 1-boc-3-hydroxy-piperidine, n-boc-3-piperidinol, n-boc-3-hydroxypiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxy piperidine, boc-3-hydroxypiperidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-piperidinol, n-boc-3-hydroxy piperidine, 3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 545699
Nombre IUPAC terc-butil 3-hidroxipiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-hydroxypiperidine
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4180859
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 97%