Learn More
(+/-)-1-Boc-3-(hidroximetil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439527 25 g 25 g
15429527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52784.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 116574-71-1 | C11H21NO3 | 215.293 g/mol
(±)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine is used as a reactant for synthesis of Pim-1 inhibitors, Vasopressin1b receptor antagonists, CXCR4 antagonists as anti-HIV agents, Amide CCR5 antagonist, PSSRI-based inhibitors of S. aureus multidrug efflux pumps and Human GnRH receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (+/-)-1-Boc-3-(hidroximetil)piperidina se utiliza como reactativo para la síntesis de inhibidores PIM-1, los antagonistas de los receptores vasopresi na 1b, los antagonistas del CXCR4 como agentes anti-VIH, los antagonistas de la amida CCR5, los inhibidores basados en PSSRI de las bombas de eflujo de múltiples fármacos de S. aureus y los antagonistas de los receptores de GnRH humano.
Solubilidad
Soluble en metanol y dimetilformamida (DMF).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116574-71-1
Fórmula molecular C11H21NO3
Peso molecular (g/mol) 215.293
Número MDL MFCD03094733
Clave InChI OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-piperidine-3-methanol, tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-piperidinemethanol, n-boc-3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, n-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, tert-butyl 3-hydroxymethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, +/--n-boc-3-piperidine methanol
PubChem CID 2763851
Nombre IUPAC 3-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Punto de fusión 77°C to 81°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in methanol and dimethylformamide(DMF).
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%