Learn More
1-BOC-3-hidroxiacetidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11906731 1 g 1 g
11916731 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11906731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441760010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141699-55-0
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Clave InChI XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-boc-3-hydroxyazetidine, n-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxy azetidine, 1-boc-3-azetidinol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxyazetidine, 3-hydroxy-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-hydroxy azetidine, n-boc-azetidin-3-ol, 3-hydroxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2756801
Nombre IUPAC tert-butil 3-hidroxiacetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-3-Hydroxyazetidine
Punto de fusión 39.0°C to 44.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color White to Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass Bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-BOC-3-Hydroxyazetidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.