Learn More
1-Boc-3-hidroxiazetidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11442180 1 g 1 g
15453837 250 mg 250 miligramos
11452180 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11442180 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H28902.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 141699-55-0 | C8H15NO3 | 173.212 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 141699-55-0
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.212
Número MDL MFCD04115305
Clave InChI XRRXRQJQQKMFBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-n-boc-3-hydroxyazetidine, n-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxyazetidine, 1-boc-3-hydroxy azetidine, 1-boc-3-azetidinol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxyazetidine, 3-hydroxy-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-hydroxy azetidine, n-boc-azetidin-3-ol, 3-hydroxyazetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2756801
Nombre IUPAC tert-butil 3-hidroxiacetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-hydroxyazetidine
Punto de fusión 40°C to 47°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Boc-3-hydroxyazetidine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-hydroxyazetidine