Learn More
1-Boc-3-hidroxi-1,2,3,6-tetrahidropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429337 1 g 1 g
15449915 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52577.03
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1-Boc-3-hidroxi-1,2,3,6-tetrahidropiridina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224779-27-5
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD04972246
Clave InChI NICJOYHYEDFTIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-butyl 5-hydroxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 3-hydroxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine, n-boc protected, tert-butyl 5,6-dihydro-5-hydroxypyridine-1 2h-carboxylate, tert-butyl 3-hydroxy-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, tert-butyl 3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-3-hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine
PubChem CID 17750131
Nombre IUPAC tert-butilo 3-hidroxi-3,6-dihidro-2H-piridina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC(C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%