Learn More
1-Boc-3-fluoro-4-pirrolidinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413607 250 mg 250 miligramos
11446150 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27082.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 845894-03-3 | C9H14FNO3 | 203.21 g/mol
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone is used as an intermediate in the manufacture of various substances such as pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-boc-3-fluoro-4-pirrolidinona se utiliza como intermedio en la fabricación de diversas sustancias como productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845894-03-3
Fórmula molecular C9H14FNO3
Peso molecular (g/mol) 203.21
Número MDL MFCD08274459
Clave InChI HPHVNLXMQXEDFX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone, boc-3-fluoro-4-oxopyrrolidine, 3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-fluoro-3-pyrrolidinone, n-t-boc-3-fluoro-4-oxopyrrolidine, tert-butyl3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
PubChem CID 45158916
Nombre IUPAC tert-butyl 3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)C(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.22