Learn More
1-Boc-3-fluoro-4-piperidona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15466057 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15466057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33244.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
CAS 211108-50-8
Punto de fusión 88°C to 90°C
Fórmula molecular C10H16FNO3
Número MDL MFCD10566554
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-boc-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-fluoro-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-piperidone, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-fluoro-4-oxopiperidine, 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 3-fluoro-4-oxo-piperidine-1-carboxylate, n-boc-3-fluoro-4-piperidinone
Clave InChI JZNWQLLPLOQGOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C(C1)F
Nombre IUPAC 3-fluoro-4-oxopiperidina-1-carboxilato terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 217.24
PubChem CID 10560711
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.24
Porcentaje de pureza 95%