Learn More
1-Boc-3-(etilamino)azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494328
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494328 1 g 1 g
15404338 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494328 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57941.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 454703-23-2
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD11520619
Clave InChI ZXVCULTZOWFSRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-ethylamino azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-ethylamino azetidine, 1-boc-3-ethylaminoazetidine, 1-n-boc-3-ethylamino azetidine, 1-azetidinecarboxylic acid,3-ethylamino-,1,1-dim, 1-azetidinecarboxylic acid,3-ethylamino-,1,1-dimethylethyl ester, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-ethylamino-, 1,1-dimethylethyl ester 9ci
PubChem CID 45089534
Nombre IUPAC tert-butilo 3-(etilamino)azetidina-1-carboxilato
SMILES CCNC1CN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-(ethylamino)azetidine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%