Learn More
(+/-)-1-Boc-3-bromopirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473618 5 g 5 g
15483618 250 mg 250 miligramos
15463618 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15473618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57071.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 939793-16-5 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
(±)-1-Boc-3-bromopyrrolidine is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (±)-1-boc-3-bromopirrolidina se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939793-16-5
Fórmula molecular C9H16BrNO2
Peso molecular (g/mol) 250.14
Número MDL MFCD08752478
Clave InChI QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 42614217
Nombre IUPAC 3-bromopirrolidina-1-carboxilato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Punto de fusión 45°C to 53°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Sinónimo n-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-3-bromopyrrolidine, 3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, +/--1-boc-3-bromopyrrolidine, acmc-209zg9, ^+-1-boc-3-bromopyrrolidine, rs 1-tertbutoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, rs 1-tert-butoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, 2-methyl-2-propanyl 3-bromo-1-pyrrolidinecarboxylate
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.14
Porcentaje de pureza 95%