Learn More
1-Boc-3-Bromometilazetidina, TRC
Código de producto. 30344518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344518 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30344518 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2010451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-Bromomethylazetidine
CAS 253176-93-1
Fórmula molecular C9H16BrNO2
Cantidad 1 g
Sinónimo N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-bromomethylazetidine, tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CBr
Nombre IUPAC 3-(Bromometil)azetidina--carboxilato1-carboxilato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 250.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0364
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.