Learn More
1-Boc-3-Bromometilazetidina, TRC
Código de producto. 30344825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344825 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30344825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB201045500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-Bromomethylazetidine
CAS 253176-93-1
Fórmula molecular C9H16BrNO2
Cantidad 500 mg
Sinónimo N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-bromomethylazetidine, tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CBr
Nombre IUPAC 3-(Bromometil)azetidina--carboxilato1-carboxilato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 250.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0364