Learn More
1-Boc-3-(bromometil)azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Poco soluble en agua a 25 °C, 0,83 g/l.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine |
| Cantidad | 500 mg |
| Información de solubilidad | Sparingly soluble in water at 25°C,0.83g/L. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.13 |
| Porcentaje de pureza | 95% |