Learn More
1-Boc-3-(bromometil)azetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443958 250 mg 250 miligramos
15453958 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57492.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 253176-93-1 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
It is used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Poco soluble en agua a 25 °C, 0,83 g/l.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253176-93-1
Fórmula molecular C9H16BrNO2
Peso molecular (g/mol) 250.14
Número MDL MFCD16556174
Clave InChI PUKCUGDJEPVLPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-bromomethylazetidine, n-tert-butoxycarbonyl-3-bromomethylazetidine, 3-bromomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-209d8t, 1-n-boc-3-bromomethyl azetidine, tert-butyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate, tert-butyl 3-bromomethyl ;azetidine-1-carboxylate, 2-methyl-2-propanyl 3-bromomethyl-1-azetidinecarboxylate
PubChem CID 53350331
Nombre IUPAC 3-(Bromometil)azetidina--carboxilato1-carboxilato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CBr)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-(bromomethyl)azetidine
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Sparingly soluble in water at 25°C,0.83g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.13
Porcentaje de pureza 95%