Learn More
1-Boc-3-azetidinona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11454830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454830 250 mg 250 miligramos
11464830 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50826.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 398489-26-4
Fórmula molecular C8H13NO3
Peso molecular (g/mol) 171.20
Número MDL MFCD01861741
Clave InChI VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-azetidinone, 1-boc-azetidin-3-one, 1-n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-azetidinone, n-boc-3-oxoazetidine, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinone, tert-butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-oxoazetidine, n-boc-azetidin-3-one, 3-oxo-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1519404
Nombre IUPAC terc-butilo 3-oxoazetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-azetidinone
Punto de fusión 49°C to 52°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 95%