Learn More
1-Boc-3-azetidinemetanol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15423658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15423658 500 mg 500 miligramos
15413658 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57112.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es un intermediario en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en Dimetil sulfóxido (DMSO).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142253-56-3
Fórmula molecular C9H17NO3
Peso molecular (g/mol) 187.24
Número MDL MFCD06656141
Clave InChI HXRDRJKAEYHOBB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10583745
Nombre IUPAC tert-butil 3-(hidroximetil)acetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CO)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-azetidinemethanol
Punto de ebullición 268°C to 273°C
Sinónimo tert-butyl 3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-azetidine-3-yl-methanol, 1-boc-azetidine-3-yl methanol, 1-boc-azetidine-3-ylmethanol, 1-boc-3-hydroxymethyl azetidine, 1-boc-3-azetidinemethanol, 1-tert-butoxycarbonyl-3-azetidinemethanol, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl3-hydroxymethyl azetidine-1-carboxylate, 3-hydroxymethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Información de solubilidad Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO).
Densidad 1.115
Cantidad 500 mg
Temperatura de inflamación 117°C (243°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.24
Porcentaje de pureza 95%