Learn More
(+/-)-1-Boc-3-aminopirrolidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482270 5 g 5 g
15463847 250 mg 250 miligramos
11472270 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29231.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 186550-13-0 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186550-13-0
Fórmula molecular C9H19N2O2
Peso molecular (g/mol) 187.26
Número MDL MFCD01861220
Clave InChI CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-O
Sinónimo 1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
PubChem CID 2756370
Nombre IUPAC terc-butil 3-aminopirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H]([NH3+])C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Densidad 1.022
Índice de refracción 1.471
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 96%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.