Learn More
(+/-)-1-Boc-3-aminopirrolidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472270 1 g 1 g
15463847 250 mg 250 miligramos
11482270 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29231.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 186550-13-0 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186550-13-0
Fórmula molecular C9H19N2O2
Peso molecular (g/mol) 187.26
Número MDL MFCD01861220
Clave InChI CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-O
Sinónimo 1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
PubChem CID 2756370
Nombre IUPAC terc-butil 3-aminopirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H]([NH3+])C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Densidad 1.022
Índice de refracción 1.471
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 96%