Learn More
1-Boc-3-(aminometil)pirrolidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433827 250 mg 250 miligramos
11402110 1 g 1 g
11412110 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15433827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28674.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 270912-72-6
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD01861798
Clave InChI OGCCBDIYOAFOGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethyl pyrrolidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-3-aminomrthylpyrrolidine, 1-boc-3-aminomethyl-pyrrolidine, +/--3-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-n-boc-3-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-3-aminomethylpyrrolidine, 3-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, 3-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2756485
Nombre IUPAC 3-(aminometil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
Índice de refracción 1.474
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 95%