Learn More
1-Boc-3-(aminometil)azetidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11422250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422250 1 g 1 g
15413847 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29152.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 325775-44-8
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.255
Número MDL MFCD01861762
Clave InChI XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-aminomethyl azetidine, tert-butyl 3-aminomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-aminomethyl-azetidine, 3-aminomethyl azetidine, n1-boc protected, tert-butyl 3-aminomethyl azetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-aminomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 10679125
Nombre IUPAC tert-butil 3-(aminometil)acetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine
Índice de refracción 1.467
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 97%