Learn More
1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15219646 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15219646 250 mg 250 miligramos
15279626 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219646 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451192500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 325775-44-8
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.25
Clave InChI XSJPKMUFBHSIRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-3-aminomethyl azetidine, tert-butyl 3-aminomethyl azetidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-azetidine, 1-n-boc-3-aminomethylazetidine, 3-aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-aminomethyl-azetidine, 3-aminomethyl azetidine, n1-boc protected, tert-butyl 3-aminomethyl azetidinecarboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-aminomethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 10679125
Nombre IUPAC tert-butil 3-(aminometil)acetidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 250 mg
Temperatura de inflamación >110°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Boc-3-(aminomethyl)azetidine, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.