Learn More
1-Boc-2-trifluorometil-4-piperidona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412759 250 mg 250 miligramos
15402759 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66437.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1245648-32-1 | C11H16F3NO3 | 267.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1245648-32-1
Fórmula molecular C11H16F3NO3
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD07367733
Clave InChI RSFRBHIRISNXIK-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 71607278
Nombre IUPAC 4-oxo-2-(trifluorometil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-2-trifluoromethyl-4-piperidone
Cantidad 250 mg
Sinónimo tert-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-trifluoromethyl-piperidin-4-one, 1-boc-2-trifluromethylpiperidin-4-one, 1-boc-2-trifluoromethylpiper idin-4-one, t-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl ;piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-trifluromethyl-piperidin-4-one;4-oxo-2-trifluoromethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido