Learn More
Ácido 1-Boc-2-pirrolidineacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-2-pyrrolidineacetic Acid |
| CAS | 194154-91-1 |
| Fórmula molecular | C11H19NO4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-2-pyrrolidineacetic Acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)acetic Acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl)aceticacid, 2-Carboxymethylpyrrolidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, 2-[1-[(tert-Butoxy)carbonyl]pyrrolidin-2-yl]acetic Acid, [1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]acetic Acid, [1-[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]-2-pyrrolidinyl]acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(12)7-9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidin-2-il]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 229.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.1314 |