Learn More
1-Boc-2-piperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369545 5 g 5 g
11359545 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18896.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 85908-96-9 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85908-96-9
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD02179046
Clave InChI ULMHMJAEGZPQRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-2-piperidone, n-boc-2-piperidone, 1-boc-1-azacyclohexan-2-one, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidone, n-tert-butoxycarbonyl-2-piperidone, tert-butyl 2-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-oxopiperidinecarboxylate, boc-piperidinone, n-boc piperidone
PubChem CID 7577838
ChEBI CHEBI:59556
Nombre IUPAC terc-butil 2-oxopiperidin-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-2-piperidone
Punto de fusión 34°C to 37°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4674955
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 99%