Learn More
1-Boc-2-fenilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429557 250 mg 250 miligramos
15419557 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52797.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 886766-60-5 | C15H22N2O2 | 262.353 g/mol
1-Boc-2-phenylpiperazine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-Boc-2-fenilpiperazina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886766-60-5
Fórmula molecular C15H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 262.353
Número MDL MFCD07367734
Clave InChI DVOURBIBCQYVCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-boc-2-phenylpiperazine, n-1-boc-2-phenyl piperizine, n-1-boc-2-phenylpiperazine, 1-n-boc-2-phenylpiperazine, n-boc-2-bhenyl piperazine, 2-phenylpiperazine, n1-boc protected, 2-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n1-boc-2-phenylpiperazine, n-1-boc-2-phenyl-piperazine, tert-butyl 2-phenylpiperazinecarboxylate
PubChem CID 16740572
Nombre IUPAC 2-fenilpiperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-2-phenylpiperazine
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.35
Porcentaje de pureza 97%