Learn More
(+/-)-1-Boc-2-(hidroximetil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad missing translation for 'unitSize'
15470658 1 g 1 g
1 missing translation for 'options'
Código de producto. 15470658 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H54338.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-1-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine
CAS 157634-00-9
Punto de fusión 74°C to 78°C
Fórmula molecular C11H21NO3
Número MDL MFCD04114966
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sinónimo n-boc-piperidine-2-methanol, tert-butyl 2-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-piperidinemethanol, n-boc-2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-hydroxymethyl-piperidine, boc-2-piperidylmethanol, 1-boc-2-hydroxymethylpiperidine, n-boc-2-hydroxymethyl piperidine, 2-hydroxymethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Clave InChI PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
Nombre IUPAC terc-butilo 2-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 215.293
PubChem CID 2763853
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%