Learn More
1-Boc-2-bencil-4-piperidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-2-Benzyl-4-piperidinone |
| CAS | 193480-28-3 |
| Fórmula molecular | C17H23NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H23NO3/c1-17(2,3)21-16(20)18-10-9-15(19)12-14(18)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-bencil-4-oxopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 289.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.1678 |