Learn More
1-Boc-2,6-diazaspiro[3.3]heptano hemioxalato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448506 250 mg 250 miligramos
15400629 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63763.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1041026-71-4
Fórmula molecular C22H38N4O8
Peso molecular (g/mol) 486.566
Número MDL MFCD12404932
Clave InChI PYRAMVPOMDHTNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate oxalate 2:1, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxylate, tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate hemioxalate, tert-butyl 2,6-diazaspiro 3,3 heptane-2-carboxylate hemioxalate, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid tert-butyl ester hemioxalate, 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, ethanedioate 2:1, oxalic acid; bis tert-butyl 2,6-diazaspiro 3.3 heptane-2-carboxylate, 2-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptaneoxalate, 2-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptane hemioxalate, 1-boc-2,6-diazaspiro 3.3 heptane hemioxalate
PubChem CID 50902214
Nombre IUPAC 2,6-diazaspiro[3.3]heptano-2-carboxilato de terc-butilo; ácido oxálico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.CC(C)(C)OC(=O)N1CC2(C1)CNC2.C(=O)(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-2,6-diazaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.54
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido