Learn More
1-Boc-2-[4-(2-piridinil)bencilideno]hidrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-2-[4-(2-pyridinyl)benzylidene]hydrazine |
| CAS | 198904-85-7 |
| Fórmula molecular | C17 H21 N3 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hydrazinecarboxylic acid, 2-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-[[[4-(2-Pyridyl)phenyl]methyl]amino]carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N3O2/c1-17(2,3)22-16(21)20-19-12-13-7-9-14(10-8-13)15-6-4-5-11-18-15/h4-11,19H,12H2,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NNCc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | N-[(4-piridin-2-ilfenil)metilamino]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 299.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.1634 |