Learn More
Ácido 1-BOC-2,3-dihidropirrol-4-borónico, éster de pinacol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-BOC-2,3-Dihydropyrrole-4-boronic acid, pinacol ester |
| CAS | 1401165-14-7 |
| Fórmula molecular | C15 H26 B N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H26BNO4/c1-13(2,3)19-12(18)17-9-8-11(10-17)16-20-14(4,5)15(6,7)21-16/h10H,8-9H2,1-7H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=C1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-2,3-dihidropirrol-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 295.182 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.195 |