Learn More
1-Boc-1,8-diaminooctano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Boc-1,8-diaminooctane |
| CAS | 88829-82-7 |
| Fórmula molecular | C13H28N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H28N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-11-9-7-5-4-6-8-10-14/h4-11,14H2,1-3H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCN |
| Nombre IUPAC | N-(8-aminooctil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 244.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.2151 |