Learn More
1-Boc-1,2,3,6-tetrahidropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469327 1 g 1 g
15489327 250 mg 250 miligramos
15479327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52574.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85838-94-4 | C10H17NO2 | 183.251 g/mol
1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1-Boc-1,2,3,6-tetrahidropiridina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85838-94-4
Fórmula molecular C10H17NO2
Peso molecular (g/mol) 183.251
Número MDL MFCD04972245
Clave InChI SHHHRQFHCPINIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, tert-butyl 5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, tert-butyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate, tert-butyl 3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine, 1-boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine, n-boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine, n-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, 3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 13094787
Nombre IUPAC tert-butilo 3,6-dihidro-2H-piridina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Boc-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Punto de ebullición 78°C to 84°C (5mmHg)
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Densidad 1.029
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 97%