Learn More
Ácido 1-BOC-1,2,3,4-tetrahidroquinolina-6-borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-BOC-1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-boronic acid |
| CAS | 1260150-04-6 |
| Fórmula molecular | C14H20BNO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20BNO4/c1-14(2,3)20-13(17)16-8-4-5-10-9-11(15(18)19)6-7-12(10)16/h6-7,9,18-19H,4-5,8H2,1-3H3 |
| SMILES | B(C1=CC2=C(C=C1)N(CCC2)C(=O)OC(C)(C)C)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido [1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-3,4-dihidro-2H-quinolin-6-il]borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 277.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1485 |