Learn More
1-[Bis(fenilmetil)amino]-1-desoxi-D-fructosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[Bis(phenylmethyl)amino]-1-deoxy-D-fructose |
| CAS | 69712-22-7 |
| Fórmula molecular | C20H25NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Deoxy-1-dibenzylamino-D-fructose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO5/c22-14-18(24)20(26)19(25)17(23)13-21(11-15-7-3-1-4-8-15)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18-20,22,24-26H,11-14H2/t18-,19-,20-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(CN(CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC=C2)=O |
| Nombre IUPAC | (3S,4R,5R)-1-(dibencilamino)-3,4,5,6-tetrahidroxihexan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 359.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.17 |