Learn More
1-biotinilamino-3,6,9-trioxaundecano-11-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Biotinylamino-3,6,9-trioxaundecane-11-ol |
| CAS | 1322625-82-0 |
| Fórmula molecular | C18H33N3O6S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H33N3O6S/c22-6-8-26-10-12-27-11-9-25-7-5-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(13-28-15)20-18(24)21-17/h14-15,17,22H,1-13H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1 |
| SMILES | OCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-[2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etil]pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 419.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.209 |