Learn More
1-biotinilamino-3,6,9-trioxaundecano-11-bromuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Biotinylamino-3,6,9-trioxaundecane-11-bromide |
| CAS | 1041766-91-9 |
| Fórmula molecular | C18 H32 Br N3 O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H32BrN3O5S/c19-5-7-25-9-11-27-12-10-26-8-6-20-16(23)4-2-1-3-15-17-14(13-28-15)21-18(24)22-17/h14-15,17H,1-13H2,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t14-,15-,17-/m0/s1 |
| SMILES | BrCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahidrotieno[3,4-d]imidazol-4-il]-N-[2-[2-[2-(2-bromoetoxi)etoxi]etoxi]etil]pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 482.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 481.1246 |