Learn More
1-(beta-glucosil)glicerol (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30397226
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30397226 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30397226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG596820100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(beta-Glucosyl)glycerol(Mixture of Diastereomers)
Nombres de analitos o componentes 1-(beta-Glucosyl)glycerol(Mixture of Diastereomers)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H18 O8
Sinónimo 2,3-Dihydroxypropyl beta-D-Glucopyranoside, Lilioside C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O8/c10-1-4(12)3-16-9-8(15)7(14)6(13)5(2-11)17-9/h4-15H,1-3H2/t4?,5-,6-,7+,8-,9-/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES OCC(O)CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(2,3-dihidroxipropoxi)-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 254.234
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1