Learn More
Ácido 1-beta-D-ribofuranosil-1H-1,2,4-triazol-3-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 1-beta-D-ribofuranosil-1H-1,2,4-triazol-3-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 39925-19-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H11 N3 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-beta-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, Ribavirin Imp. A (EP), Ribavirin Related Compound A, Ribavirin Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N3O6/c12-1-3-4(13)5(14)7(17-3)11-2-9-6(10-11)8(15)16/h2-5,7,12-14H,1H2,(H,15,16)/t3-,4-,5-,7-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc(n2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1,2,4-triazol-3-carboxílico |
| Mostrar más |