Learn More
1-Beta-D-Ribofuranosil-1,2,4-triazol 3-carboxílico Éster Metílico (Impureza de Ribavirina H), TRC
Código de producto. 30422457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422457 100 mg
30411178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR415725100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38934-69-9
Fórmula molecular C9 H13 N3 O7
Peso molecular (g/mol) 275.22
Sinónimo 1-β-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 1-(β-D-Ribofuranosyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate, NSC 360639
Nombre IUPAC [(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il] 1H-1,2,4-triazol-3-ilmetilcarbonato
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)OCc2nc[nH]n2)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O7/c13-1-4-6(14)7(15)8(18-4)19-9(16)17-2-5-10-3-11-12-5/h3-4,6-8,13-15H,1-2H2,(H,10,11,12)/t4-,6-,7-,8+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0753