Learn More
1-Beta-D-Arabinofuranosiluracil, TRC
Código de producto. 30179998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179998 250 mg 250 miligramos
30179847 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA764000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3083-77-0
Fórmula molecular C9 H12 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 244.2
Sinónimo 1-β-d-arabinofuranosylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (uracil arabonoside), Uracil, 1-β-D-arabinofuranosyl- (6CI,7CI,8CI), 1-β-D-Arabinofuranosyluracil, Ara-U, Arabinofuranosyluracil, Arabinosyluracil, Arauridine, NSC 68928, Spongouridin, Spongouridine, Uracil arabinoside, Uracil β-D-arabinofuranoside, Cytarabine Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Uracil Arabinoside
Nombres de analitos o componentes Uracil Arabinoside
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0695